3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28261-1G PC28261-250MG
APOSPC28261-1GEA 220 EUR
APOSPC28261-1G APOSPC28261-250MG
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formule: C₇H₂BrClF₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12406873
CAS nummer: 1823182-57-5