4-Chloro-2-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28262-1G PC28262-250MG
APOSPC28262-1GEA 582 EUR
APOSPC28262-1G APOSPC28262-250MG
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₆H₄ClF₃N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31616619
CAS nummer: 119610-21-8