4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-2(3H)-thione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28263-1G PC28263-250MG
APOSPC28263-1GEA 527 EUR
APOSPC28263-1G APOSPC28263-250MG
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-2(3H)-thione
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-2(3H)-thione
Formule: C₄H₃F₃N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28676943
CAS nummer: 149432-40-6