2-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinylpyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28265-1G PC28265-250MG
APOSPC28265-1GEA 263 EUR
APOSPC28265-1G APOSPC28265-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinylpyrimidine
2-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinylpyrimidine
Formule: C₄H₄ClFN₄
MW: 162.553 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16876982
CAS nummer: 1314936-62-3