2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28266-1G PC28266-250MG
APOSPC28266-1GEA 690 EUR
APOSPC28266-1G APOSPC28266-250MG
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetonitrile
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetonitrile
Formule: C₇H₄F₃N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29042744
CAS nummer: 1823188-13-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III