2-(Prop-2-yn-1-ylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28268-1G PC28268-250MG
APOSPC28268-1GEA 225 EUR
APOSPC28268-1G APOSPC28268-250MG
2-(Prop-2-yn-1-ylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
2-(Prop-2-yn-1-ylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₈H₅F₃N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08018587
CAS nummer: 141598-78-9