6-(Trifluoromethoxy)spiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28269-1G PC28269-250MG
APOSPC28269-1GEA 526 EUR
APOSPC28269-1G APOSPC28269-250MG
6-(Trifluoromethoxy)spiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
6-(Trifluoromethoxy)spiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₃F₃N₂O₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29042696
CAS nummer: 1823184-48-0