8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28270-1G PC28270-250MG
APOSPC28270-1GEA 386 EUR
APOSPC28270-1G APOSPC28270-250MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₄ClF₃N₂O₂
MW: 264.588 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12406878
CAS nummer: 1823188-42-6