7-Fluoro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28271-1G PC28271-250MG
APOSPC28271-1GEA 1710 EUR
APOSPC28271-1G APOSPC28271-250MG
7-Fluoro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide
7-Fluoro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide
Formule: C₇H₅FN₂O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546146
CAS nummer: 152721-97-6