1-(8-Chloro-3-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-1-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28274-1G PC28274-250MG
APOSPC28274-1GEA 144 EUR
APOSPC28274-1G APOSPC28274-250MG
1-(8-Chloro-3-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-1-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(8-Chloro-3-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-1-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formule: C₁₁H₅ClF₆N₂O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31812112
CAS nummer: 2379918-52-0