8-Chloro-3-(chlorodifluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28276-1G PC28276-250MG
APOSPC28276-1GEA 1370 EUR
APOSPC28276-1G APOSPC28276-250MG
8-Chloro-3-(chlorodifluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
8-Chloro-3-(chlorodifluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formule: C₈H₂Cl₂F₅N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02187042
CAS nummer: 478248-86-1