2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-5-methoxypyrimidin-4(3H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28277-1G PC28277-250MG
APOSPC28277-1GEA 137 EUR
APOSPC28277-1G APOSPC28277-250MG
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-5-methoxypyrimidin-4(3H)-one
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-5-methoxypyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₁₁H₇ClF₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31812113
CAS nummer: 2379918-31-5