1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28278-1G PC28278-250MG PC28278-5G
APOSPC28278-1GEA 435 EUR
APOSPC28278-1G APOSPC28278-250MG APOSPC28278-5G
1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formule: C₁₀H₃ClF₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12406877
CAS nummer: 1823182-59-7