3-Chloro-2-((difluoromethyl)sulphonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC28279-1G PC28279-250MG
APOSPC28279-1GEA 690 EUR
APOSPC28279-1G APOSPC28279-250MG
3-Chloro-2-((difluoromethyl)sulphonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-((difluoromethyl)sulphonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₃ClF₅NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29042616
CAS nummer: 1823183-18-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III