2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28280-1G PC28280-250MG
APOSPC28280-1GEA 99.3 EUR
APOSPC28280-1G APOSPC28280-250MG
2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
Formule: C₁₀H₁₀ClFN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31812107
CAS nummer: 2379917-15-2