N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28281-1G PC28281-250MG
APOSPC28281-1GEA 99.3 EUR
APOSPC28281-1G APOSPC28281-250MG
N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
Formule: C₁₀H₁₀F₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31812108
CAS nummer: 2379917-16-3