4-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-2-fluorobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28282-1G PC28282-250MG
APOSPC28282-1GEA 104 EUR
APOSPC28282-1G APOSPC28282-250MG
4-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-2-fluorobenzamide
4-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-2-fluorobenzamide
Formule: C₁₀H₁₀ClFN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31812109
CAS nummer: 2379917-17-4