4,5-Dichloro-2-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-6-methylpyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28285-1G PC28285-250MG
APOSPC28285-1GEA 208 EUR
APOSPC28285-1G APOSPC28285-250MG
4,5-Dichloro-2-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-6-methylpyrimidine
4,5-Dichloro-2-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-6-methylpyrimidine
Formule: C₁₁H₅Cl₃F₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31812110
CAS nummer: 2379918-50-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable