3-Chloro-2-isothiocyanato-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC28287-1G PC28287-250MG
APOSPC28287-1GEA 476 EUR
APOSPC28287-1G APOSPC28287-250MG
3-Chloro-2-isothiocyanato-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-isothiocyanato-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₂ClF₃N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22557535
CAS nummer: 1360887-00-8
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III