4-Methyl-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28288-1G PC28288-250MG
APOSPC28288-1GEA 577 EUR
APOSPC28288-1G APOSPC28288-250MG
4-Methyl-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Methyl-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₇H₇F₃N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20486197
CAS nummer: 62772-91-2