(E)-1-(2,6-Difluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28289-1G PC28289-250MG
APOSPC28289-1GEA 713 EUR
APOSPC28289-1G APOSPC28289-250MG
(E)-1-(2,6-Difluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
(E)-1-(2,6-Difluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₁H₁₁F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02089573
CAS nummer: 138716-25-3