2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2-difluoroacetohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28290-1G PC28290-250MG PC28290-5G
APOSPC28290-1GEA 736 EUR
APOSPC28290-1G APOSPC28290-250MG APOSPC28290-5G
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2-difluoroacetohydrazide
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2-difluoroacetohydrazide
Formule: C₈H₅ClF₅N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29042511
CAS nummer: 1823183-73-8