4-(4-Chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28291-1G PC28291-250MG PC28291-5G
APOSPC28291-1GEA 40.9 EUR
APOSPC28291-1G APOSPC28291-250MG APOSPC28291-5G
4-(4-Chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-(4-Chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₁₄H₈ClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31812101
CAS nummer: 1518092-44-8