4-Chloro-4,4-difluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28292-1G PC28292-250MG PC28292-5G
APOSPC28292-1GEA 93.5 EUR
APOSPC28292-1G APOSPC28292-250MG APOSPC28292-5G
4-Chloro-4,4-difluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
4-Chloro-4,4-difluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
Formule: C₁₀H₇ClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03420658
CAS nummer: 2062-21-7