Ethyl 2-(6-oxo-8-(trifluoromethyl)pyrimido[2,1-b][1,3,5]thiadiazin-3(2H,4H,6H)-yl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28293-1G PC28293-250MG PC28293-5G
APOSPC28293-1GEA 526 EUR
APOSPC28293-1G APOSPC28293-250MG APOSPC28293-5G
Ethyl 2-(6-oxo-8-(trifluoromethyl)pyrimido[2,1-b][1,3,5]thiadiazin-3(2H,4H,6H)-yl)acetate
Ethyl 2-(6-oxo-8-(trifluoromethyl)pyrimido[2,1-b][1,3,5]thiadiazin-3(2H,4H,6H)-yl)acetate
Formule: C₁₁H₁₂F₃N₃O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31812102
CAS nummer: 1622837-13-1