2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28294-1G PC28294-250MG
APOSPC28294-1GEA 636 EUR
APOSPC28294-1G APOSPC28294-250MG
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetic acid
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetic acid
Formule: C₇H₅F₃N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27974757
CAS nummer: 1708178-78-2