3-Benzyl-8-(trifluoromethyl)-3,4-dihydropyrimido[2,1-b][1,3,5]thiadiazin-6(2H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28296-1G PC28296-250MG PC28296-5G
APOSPC28296-1GEA 35.1 EUR
APOSPC28296-1G APOSPC28296-250MG APOSPC28296-5G
3-Benzyl-8-(trifluoromethyl)-3,4-dihydropyrimido[2,1-b][1,3,5]thiadiazin-6(2H)-one
3-Benzyl-8-(trifluoromethyl)-3,4-dihydropyrimido[2,1-b][1,3,5]thiadiazin-6(2H)-one
Formule: C₁₄H₁₂F₃N₃OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31812103
CAS nummer: 1426894-90-7