3-(Ethylthio)-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28297-1G PC28297-250MG
APOSPC28297-1GEA 68.7 EUR
APOSPC28297-1G APOSPC28297-250MG
3-(Ethylthio)-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
3-(Ethylthio)-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Formule: C₉H₇F₃N₂S
MW: 232.225 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31812104
CAS nummer: 1421952-04-6