Methyl 2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28299-1G PC28299-250MG
APOSPC28299-1GEA 78.9 EUR
APOSPC28299-1G APOSPC28299-250MG
Methyl 2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate
Methyl 2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate
Formule: C₈H₇F₃N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31812106
CAS nummer: 2004497-81-6