4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-methylbut-3-en-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28305-1G PC28305-250MG PC28305-5G
APOSPC28305-1GEA 690 EUR
APOSPC28305-1G APOSPC28305-250MG APOSPC28305-5G
4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-methylbut-3-en-2-one
4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-methylbut-3-en-2-one
Formule: C₇H₉F₃O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD30730450
CAS nummer: 153085-12-2
UN: 1993
ADR: 3,III