7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulphonic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,1,2,2-Tetrafluoro-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propan-2-yl]oxyethanesulphonic acid
PC28311-1G PC28311-250MG
APOSPC28311-1GEA 782 EUR
APOSPC28311-1G APOSPC28311-250MG
7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulphonic acid
7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulphonic acid
Formule: C₇H₂F₁₄O₅S
MW: 464.13 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32011184
CAS nummer: 749836-20-2
UN: 3265
ADR: 8 III