3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Cyanomethyl)-5-fluoroanisole, 2-(3-Fluoro-5-methoxyphenyl)acetonitrile, 3-Fluoro-5-methoxybenzyl cyanide
PC2842-1G PC2842-250MG PC2842-5G
APOSPC2842-1GEA 52.6 EUR
APOSPC2842-1G APOSPC2842-250MG APOSPC2842-5G
3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
Formule: C₉H₈FNO
MW: 165.164 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741379
CAS nummer: 914637-31-3