2',3'-Difluoropropiophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-(2,3-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2879-10G
PC2879-1G
PC2879-5G
APOSPC2879-10GEA
129
EUR
APOSPC2879-10G
APOSPC2879-1G
APOSPC2879-5G
2',3'-Difluoropropiophenone 97%
2',3'-Difluoropropiophenone
Formule:
C₉H₈F₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00061141 CAS nummer: 236754-63-5 |