3,5-Difluoro-4-iodoaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2906-25G PC2906-5G
APOSPC2906-25GEA 122 EUR
APOSPC2906-25G APOSPC2906-5G
3,5-Difluoro-4-iodoaniline 97%
3,5-Difluoro-4-iodoaniline
Formule: C₆H₄F₂IN
Smeltpunt: 112 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07774190
CAS nummer: 1542-34-3