5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2907-1G PC2907-5G
APOSPC2907-1GEA 176 EUR
APOSPC2907-1G APOSPC2907-5G
5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formule: C₉H₆ClFO₂S₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02091512
CAS nummer: 404964-34-7
UN: 3261
ADR: 8,III