3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2927-1G PC2927-5G PC2927-250MG
APOSPC2927-1GEA 90.6 EUR
APOSPC2927-1G APOSPC2927-5G APOSPC2927-250MG
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid 97%
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Smeltpunt: 100…101 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784302
CAS nummer: 38470-19-8