3-Chloro-5-fluoro-4-iodoaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC29356-1G PC29356-250MG
APOSPC29356-1GEA 818 EUR
APOSPC29356-1G APOSPC29356-250MG
3-Chloro-5-fluoro-4-iodoaniline 95%
3-Chloro-5-fluoro-4-iodoaniline
Formule: C₆H₄ClFIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32066743
CAS nummer: 1849390-96-0