4-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 7-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole, 7-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
PC2937-1G PC2937-5G
APOSPC2937-1GEA 234 EUR
APOSPC2937-1G APOSPC2937-5G
4-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₅F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741394
CAS nummer: 392-11-0