1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2956-25G PC2956-5G PC2956-100G
APOSPC2956-25GEA 770 EUR
APOSPC2956-25G APOSPC2956-5G APOSPC2956-100G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropane 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropane
Formule: C₄H₄F₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094211
CAS nummer: 382-09-2