4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2985-1G PC2985-25G PC2985-5G PC2985-100G
APOSPC2985-1GEA 17.7 EUR
APOSPC2985-1G APOSPC2985-25G APOSPC2985-5G APOSPC2985-100G
4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 99%
4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₆ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115881
CAS nummer: 21900-43-6
UN: 3265
ADR: 8,III