3-(Morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300010-1G PC300010-100MG PC300010-250MG PC300010-500MG
APOSPC300010-1GEA 783 EUR
APOSPC300010-1G APOSPC300010-100MG APOSPC300010-250MG APOSPC300010-500MG
3-(Morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
3-(Morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28154809
CAS nummer: 1980040-34-3