8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300502-1G PC300502-250MG
APOSPC300502-1GEA 175 EUR
APOSPC300502-1G APOSPC300502-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₄BrF₃N₂
Smeltpunt: 126…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847631
CAS nummer: 1277178-00-3