3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300504-1G PC300504-250MG
APOSPC300504-1GEA 436 EUR
APOSPC300504-1G APOSPC300504-250MG
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₄BrF₃N₂
Smeltpunt: 141…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22551931
CAS nummer: 1263061-60-4