5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300509-1G PC300509-250MG PC300509-5G
APOSPC300509-1GEA 249 EUR
APOSPC300509-1G APOSPC300509-250MG APOSPC300509-5G
5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 95%
5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formule: C₈H₄F₃NO
Kookpunt: 40…42 °C (1 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19374815
CAS nummer: 1267217-46-8