2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300516-1G PC300516-250MG
APOSPC300516-1GEA 289 EUR
APOSPC300516-1G APOSPC300516-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formule: C₈H₃ClF₃NO
Smeltpunt: 26…28 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18250484
CAS nummer: 114997-91-0