[2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300518-1G PC300518-250MG
APOSPC300518-1GEA 103 EUR
APOSPC300518-1G APOSPC300518-250MG
[2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
[2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Formule: C₁₂H₁₄F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025885
CAS nummer: 886851-51-0