4-(4-Fluorophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC300521-1G PC300521-5G
APOSPC300521-1GEA 70.1 EUR
APOSPC300521-1G APOSPC300521-5G
4-(4-Fluorophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-(4-Fluorophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formule: C₈H₆FN₃O
MW: 179.151 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11053874
CAS nummer: 80240-40-0