4-[(4-Fluoro-3-nitrophenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300523-1G PC300523-5G
APOSPC300523-1GEA 117 EUR
APOSPC300523-1G APOSPC300523-5G
4-[(4-Fluoro-3-nitrophenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
4-[(4-Fluoro-3-nitrophenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Formule: C₁₀H₇FN₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00587688
CAS nummer: 524731-77-9