1-(4-Fluorophenoxy)-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300528-1G PC300528-5G PC300528-10G
APOSPC300528-1GEA 298 EUR
APOSPC300528-1G APOSPC300528-5G APOSPC300528-10G
1-(4-Fluorophenoxy)-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
1-(4-Fluorophenoxy)-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
Formule: C₁₃H₁₈FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03724539
CAS nummer: 170876-53-6