1-(4-Fluorophenoxy)-3-{[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}propan-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC300529-1G PC300529-5G
APOSPC300529-1GEA 298 EUR
APOSPC300529-1G APOSPC300529-5G
1-(4-Fluorophenoxy)-3-{[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}propan-2-ol
1-(4-Fluorophenoxy)-3-{[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}propan-2-ol
Formule: C₁₃H₁₃F₄N₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23381087
CAS nummer: 1440535-63-6